2-Acetyl-3-(Boc-amino)pyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl (3-acetylpyrazin-2-yl)carbamate
OR471345-1G
OR471345-250MG
APOSOR471345-1GEA
304
EUR
APOSOR471345-1G
APOSOR471345-250MG
2-Acetyl-3-(Boc-amino)pyrazine
2-Acetyl-3-(Boc-amino)pyrazine
Formel:
C₁₁H₁₅N₃O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28963469 CAS-Nummer: 1799412-29-5 |