4-Methyl-5-nitrobenzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR471317-1G
OR471317-250MG
APOSOR471317-1GEA
1420
EUR
APOSOR471317-1G
APOSOR471317-250MG
4-Methyl-5-nitrobenzimidazole
4-Methyl-5-nitrobenzimidazole
Formel:
C₈H₇N₃O₂ Schmelzpunkt: 259…261 °C (Subl.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18807642 CAS-Nummer: 170918-28-2 |