(R)-2-(1-Pyrrolidinyl)propionic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-2-(1-Pyrrolidinyl)propionic Acid
OR471316-1G
OR471316-5G
APOSOR471316-1GEA
306
EUR
APOSOR471316-1G
APOSOR471316-5G
(R)-2-(1-Pyrrolidinyl)propionic acid
(R)-2-(1-Pyrrolidinyl)propionic acid
Formel:
C₇H₁₃NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28716068 CAS-Nummer: 1234836-32-8 |