4-(Aminomethyl)-5-methylisoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR471264-1G OR471264-250MG
APOSOR471264-1GEA 1120 EUR
APOSOR471264-1G APOSOR471264-250MG
4-(Aminomethyl)-5-methylisoxazole
4-(Aminomethyl)-5-methylisoxazole
Formel: C₅H₈N₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16042669
CAS-Nummer: 139458-29-0