4,5-Dichloroindole
Lieferant: Apollo Scientific
OR471155-1G OR471155-250MG
APOSOR471155-1GEA 194 EUR
APOSOR471155-1G APOSOR471155-250MG
4,5-Dichloroindole
4,5-Dichloroindole
Formel: C₈H₅Cl₂N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16610777
CAS-Nummer: 122509-73-3