3-Aminoindole hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471108-1G
OR471108-250MG
APOSOR471108-1GEA
773
EUR
APOSOR471108-1G
APOSOR471108-250MG
3-Aminoindole hydrochloride 95%
3-Aminoindole hydrochloride
Formel:
C₈H₈N₂·ClH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09800384 CAS-Nummer: 57778-93-5 |