2-(1-Pyrazolyl)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
OR470991-1G OR470991-5G
APOSOR470991-1GEA 151 EUR
APOSOR470991-1G APOSOR470991-5G
2-(1-Pyrazolyl)benzyl alcohol
2-(1-Pyrazolyl)benzyl alcohol
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03086188
CAS-Nummer: 741717-59-9