1-Oxo-1,2-dihydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470943-1G
OR470943-250MG
APOSOR470943-1GEA
804
EUR
APOSOR470943-1G
APOSOR470943-250MG
1-Oxo-1,2-dihydroisoquinoline-3-carboxylic acid
1-Oxo-1,2-dihydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₇NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01845162 CAS-Nummer: 7509-13-9 |