Methyl 2-(1-Boc-4-piperidylidene)-2-(Cbz-amino)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470833-1G OR470833-5G
APOSOR470833-1GEA 459 EUR
APOSOR470833-1G APOSOR470833-5G
Methyl 2-(1-Boc-4-piperidylidene)-2-(Cbz-amino)acetate
Methyl 2-(1-Boc-4-piperidylidene)-2-(Cbz-amino)acetate
Formel: C₂₁H₂₈N₂O₆
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23702003
CAS-Nummer: 313491-20-2