2-Amino-1-isopropylbenzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR470830-1G
OR470830-250MG
OR470830-5G
APOSOR470830-1GEA
142
EUR
APOSOR470830-1G
APOSOR470830-250MG
APOSOR470830-5G
2-Amino-1-isopropylbenzimidazole
2-Amino-1-isopropylbenzimidazole
Formel:
C₁₀H₁₃N₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00159972 CAS-Nummer: 90871-47-9 |