2-[3-(tert-Butoxy)-4-methoxyphenyl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470793-1G OR470793-5G
APOSOR470793-1GEA 397 EUR
APOSOR470793-1G APOSOR470793-5G
2-[3-(tert-Butoxy)-4-methoxyphenyl]acetic acid
2-[3-(tert-Butoxy)-4-methoxyphenyl]acetic acid
Formel: C₁₃H₁₈O₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27500646
CAS-Nummer: 2006277-90-1