N-Ethylcyclopropanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR470784-1G OR470784-5G
APOSOR470784-1GEA 337 EUR
APOSOR470784-1G APOSOR470784-5G
N-Ethylcyclopropanamine hydrochloride
N-Ethylcyclopropanamine hydrochloride
Formel: C₅H₁₁N·ClH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11099458
CAS-Nummer: 672302-35-1