Methyl (S)-2-(Boc-amino)-3-(1-methyl-5-imidazolyl)propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470741-1G
OR470741-250MG
OR470741-5G
APOSOR470741-1GEA
1010
EUR
APOSOR470741-1G
APOSOR470741-250MG
APOSOR470741-5G
Methyl (S)-2-(Boc-amino)-3-(1-methyl-5-imidazolyl)propanoate
Methyl (S)-2-(Boc-amino)-3-(1-methyl-5-imidazolyl)propanoate
Formel:
C₁₃H₂₁N₃O₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16250467 CAS-Nummer: 72212-51-2 |