3-Hydrazinyl-2-methylpyridine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR470719-5G OR470719-1G
APOSOR470719-5GEA 1020 EUR
APOSOR470719-5G APOSOR470719-1G
3-Hydrazinyl-2-methylpyridine dihydrochloride
3-Hydrazinyl-2-methylpyridine dihydrochloride
Formel: C₆H₉N₃·2ClH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26937550
CAS-Nummer: 1803601-87-7