Dimethyl 4-Bromo-2-nitrobenzylphosphonate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470641-1G OR470641-5G
APOSOR470641-1GEA 397 EUR
APOSOR470641-1G APOSOR470641-5G
Dimethyl 4-Bromo-2-nitrobenzylphosphonate
Dimethyl 4-Bromo-2-nitrobenzylphosphonate
Formel: C₉H₁₁BrNO₅P
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24335258
CAS-Nummer: 1094851-36-1