2-(4-Thiazolyl)acetic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR470621-1G
OR470621-5G
APOSOR470621-1GEA
306
EUR
APOSOR470621-1G
APOSOR470621-5G
2-(4-Thiazolyl)acetic acid hydrochloride
2-(4-Thiazolyl)acetic acid hydrochloride
Formel:
C₅H₅NO₂S·ClH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16295329 CAS-Nummer: 1225286-62-3 |