3-(2-Pyridyl)-2-propyn-1-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Pyridin-2-yl)prop-2-yn-1-ol
OR470619-5G
OR470619-10G
OR470619-1G
OR470619-25G
APOSOR470619-5GEA
271
EUR
APOSOR470619-5G
APOSOR470619-10G
APOSOR470619-1G
APOSOR470619-25G
3-(2-Pyridyl)-2-propyn-1-ol 98%
3-(2-Pyridyl)-2-propyn-1-ol
Formel:
C₈H₇NO Schmelzpunkt: 83…85 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00168870 CAS-Nummer: 29768-03-4 |