3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutaric acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470470-25G OR470470-5G
APOSOR470470-25GEA 997 EUR
APOSOR470470-25G APOSOR470470-5G
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutaric acid
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutaric acid
Formel: C₁₁H₂₂O₅Si
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21641339
CAS-Nummer: 113794-48-2