Diethyl 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutarate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470469-25G OR470469-5G
APOSOR470469-25GEA 287 EUR
APOSOR470469-25G APOSOR470469-5G
Diethyl 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutarate
Diethyl 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutarate
Formel: C₁₅H₃₀O₅Si
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16251279
CAS-Nummer: 91424-39-4