4-(Methylamino)piperidine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-Methylpiperidin-4-amine dihydrochloride
OR470425-25G OR470425-5G
APOSOR470425-25GEA 442 EUR
APOSOR470425-25G APOSOR470425-5G
4-(Methylamino)piperidine dihydrochloride
4-(Methylamino)piperidine dihydrochloride
Formel: C₆H₁₄N₂·2ClH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039797
CAS-Nummer: 1220039-56-4