2-Amino-2-[4-(3-pyridyloxy)phenyl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470379-1G OR470379-5G
APOSOR470379-1GEA 469 EUR
APOSOR470379-1G APOSOR470379-5G
2-Amino-2-[4-(3-pyridyloxy)phenyl]acetic acid
2-Amino-2-[4-(3-pyridyloxy)phenyl]acetic acid
Formel: C₁₃H₁₂N₂O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06410001
CAS-Nummer: 1136884-55-3