2-(Fmoc-amino)-2-(4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470372-1G
OR470372-5G
APOSOR470372-1GEA
561
EUR
APOSOR470372-1G
APOSOR470372-5G
2-(Fmoc-amino)-2-(4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
2-(Fmoc-amino)-2-(4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
Formel:
C₂₂H₂₃NO₄S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02683144 CAS-Nummer: 443991-25-1 |