6-(2-Methoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR470370-1G OR470370-5G
APOSOR470370-1GEA 448 EUR
APOSOR470370-1G APOSOR470370-5G
6-(2-Methoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
6-(2-Methoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Formel: C₁₃H₁₁NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115431
CAS-Nummer: 898405-24-8