Methyl 2-(Boc-amino)-2-(1,1-dioxo-4-tetrahydrothiopyranyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470365-1G OR470365-5G
APOSOR470365-1GEA 611 EUR
APOSOR470365-1G APOSOR470365-5G
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(1,1-dioxo-4-tetrahydrothiopyranyl)acetate
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(1,1-dioxo-4-tetrahydrothiopyranyl)acetate
Formel: C₁₃H₂₃NO₆S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115503
CAS-Nummer: 1219371-51-3