3-(1-Cbz-4-piperidyl)-2-(Boc-amino)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470342-1G OR470342-5G
APOSOR470342-1GEA 403 EUR
APOSOR470342-1G APOSOR470342-5G
3-(1-Cbz-4-piperidyl)-2-(Boc-amino)propanoic acid
3-(1-Cbz-4-piperidyl)-2-(Boc-amino)propanoic acid
Formel: C₂₁H₃₀N₂O₆
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179070
CAS-Nummer: 195877-90-8