2-(Fmoc-amino)-2-(1,1-dioxo-4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR470340-1G OR470340-250MG
APOSOR470340-1GEA 1010 EUR
APOSOR470340-1G APOSOR470340-250MG
2-(Fmoc-amino)-2-(1,1-dioxo-4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
Formel: C₂₂H₂₃NO₆S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683149
CAS-Nummer: 369402-98-2