2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-methylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470313-1G
OR470313-5G
APOSOR470313-1GEA
245
EUR
APOSOR470313-1G
APOSOR470313-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-methylbenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-methylbenzoic acid
Formel:
C₁₂H₁₃NO₃ Molekulargewicht: 219.237 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09937124 CAS-Nummer: 1016817-12-1 |