2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470305-5G OR470305-1G
APOSOR470305-5GEA 734 EUR
APOSOR470305-5G APOSOR470305-1G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
Formel: C₁₂H₁₃NO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09046964
CAS-Nummer: 926249-10-7