5-Bromo-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470304-1G
OR470304-5G
APOSOR470304-1GEA
245
EUR
APOSOR470304-1G
APOSOR470304-5G
5-Bromo-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
5-Bromo-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Formel:
C₁₁H₁₀BrNO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02767110 CAS-Nummer: 401462-74-6 |