2-Chloro-3-nitrobenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR470205-1G OR470205-5G
APOSOR470205-1GEA 183 EUR
APOSOR470205-1G APOSOR470205-5G
2-Chloro-3-nitrobenzamide
2-Chloro-3-nitrobenzamide
Formel: C₇H₅ClN₂O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00482025
CAS-Nummer: 117054-76-9