Methyl 3-(1-Pyrrolidinyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470203-1G
OR470203-5G
APOSOR470203-1GEA
173
EUR
APOSOR470203-1G
APOSOR470203-5G
Methyl 3-(1-Pyrrolidinyl)benzoate
Methyl 3-(1-Pyrrolidinyl)benzoate
Formel:
C₁₂H₁₅NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06740075 CAS-Nummer: 186086-71-5 |