Methyl 5-Bromo-2-hydroxy-3-propionylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470180-1G
OR470180-5G
APOSOR470180-1GEA
275
EUR
APOSOR470180-1G
APOSOR470180-5G
Methyl 5-Bromo-2-hydroxy-3-propionylbenzoate
Methyl 5-Bromo-2-hydroxy-3-propionylbenzoate
Formel:
C₁₁H₁₁BrO₄ Molekulargewicht: 287.107 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01411506 CAS-Nummer: 91099-82-0 |