2-Acetyl-3,5-bis(benzyloxy)hydroquinone
Lieferant: Apollo Scientific
OR470155-1G OR470155-5G
APOSOR470155-1GEA 448 EUR
APOSOR470155-1G APOSOR470155-5G
2-Acetyl-3,5-bis(benzyloxy)hydroquinone
2-Acetyl-3,5-bis(benzyloxy)hydroquinone
Formel: C₂₂H₂₀O₅
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11559033
CAS-Nummer: 1083181-35-4