(S)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR470118-1G
OR470118-250MG
APOSOR470118-1GEA
499
EUR
APOSOR470118-1G
APOSOR470118-250MG
(S)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
(S)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Formel:
C₉H₈O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00210084 CAS-Nummer: 64599-56-0 |