tert-Butyl (S)-4-(Cbz-amino)-5-methyl-3-oxohexanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470109-1G OR470109-5G
APOSOR470109-1GEA 0 EUR
APOSOR470109-1G APOSOR470109-5G
tert-Butyl (S)-4-(Cbz-amino)-5-methyl-3-oxohexanoate
tert-Butyl (S)-4-(Cbz-amino)-5-methyl-3-oxohexanoate
Formel: C₁₉H₂₇NO₅
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16495901
CAS-Nummer: 191731-16-5