3-[4-(Methylthio)phenoxy]propionic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470107-1G OR470107-5G
APOSOR470107-1GEA 256 EUR
APOSOR470107-1G APOSOR470107-5G
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propionic acid
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propionic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₃S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16883062
CAS-Nummer: 18333-20-5