Methyl 1-Boc-4-(Cbz-amino)piperidine-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470091-1G
OR470091-5G
APOSOR470091-1GEA
499
EUR
APOSOR470091-1G
APOSOR470091-5G
Methyl 1-Boc-4-(Cbz-amino)piperidine-4-carboxylate
Methyl 1-Boc-4-(Cbz-amino)piperidine-4-carboxylate
Formel:
C₂₀H₂₈N₂O₆ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16495881 CAS-Nummer: 392331-67-8 |