N-Boc-Pro-Gly-OMe
Lieferant: Apollo Scientific
OR470084-1G OR470084-5G
APOSOR470084-1GEA 256 EUR
APOSOR470084-1G APOSOR470084-5G
N-Boc-Pro-Gly-OMe
N-Boc-Pro-Gly-OMe
Formel: C₁₃H₂₂N₂O₅
Molekulargewicht: 286.324 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16495870
CAS-Nummer: 34290-72-7