2-Piperidylacetic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Piperidylacetic Acid Hydrochloride
OR470052-1G OR470052-5G
APOSOR470052-1GEA 154 EUR
APOSOR470052-1G APOSOR470052-5G
2-Piperidylacetic acid hydrochloride
2-Piperidylacetic acid hydrochloride
Formel: C₇H₁₃NO₂·ClH
Schmelzpunkt: 183…186 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08061346
CAS-Nummer: 19615-30-6
UN-Nummer: 1759
ADR: 8,III