4,4-Dimethyl-1-(3-pyridyl)pentan-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR470019-1G
OR470019-5G
APOSOR470019-1GEA
203
EUR
APOSOR470019-1G
APOSOR470019-5G
4,4-Dimethyl-1-(3-pyridyl)pentan-3-one
4,4-Dimethyl-1-(3-pyridyl)pentan-3-one
Formel:
C₁₂H₁₇NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00796616 CAS-Nummer: 75749-00-7 |