2-Carbamoyl-6-nitrobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470009-25G
OR470009-5G
APOSOR470009-25GEA
601
EUR
APOSOR470009-25G
APOSOR470009-5G
2-Carbamoyl-6-nitrobenzoic acid
2-Carbamoyl-6-nitrobenzoic acid
Formel:
C₈H₆N₂O₅ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00088952 CAS-Nummer: 65911-46-8 |