L-Tryptophan benzyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46743-1G OR46743-5G
APOSOR46743-1GEA 50.9 EUR
APOSOR46743-1G APOSOR46743-5G
L-Tryptophan benzyl ester
L-Tryptophan benzyl ester
Formel: C₁₈H₁₈N₂O₂
Molekulargewicht: 294.348 g/mol
Schmelzpunkt: 77…80 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683457
CAS-Nummer: 4299-69-8