Phenylpyrrolidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR46654-1G OR46654-50MG OR46654-250MG OR46654-500MG
APOSOR46654-1GEA 695 EUR
APOSOR46654-1G APOSOR46654-50MG APOSOR46654-250MG APOSOR46654-500MG
Phenylpyrrolidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Phenylpyrrolidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₅NO₂·ClH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06801210
CAS-Nummer: 100390-49-6