2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR46636-1G
OR46636-100MG
OR46636-250MG
OR46636-500MG
APOSOR46636-1GEA
2080
EUR
APOSOR46636-1G
APOSOR46636-100MG
APOSOR46636-250MG
APOSOR46636-500MG
2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-carbaldehyde
2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-carbaldehyde
Formel:
C₉H₇NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02179604 CAS-Nummer: 612487-62-4 |