5-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridine, 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46119-1G OR46119-5G
APOSOR46119-1GEA 111 EUR
APOSOR46119-1G APOSOR46119-5G
5-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridine, 97%
5-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridine,
Formel: C₆H₄BrN₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11227145
CAS-Nummer: 28279-52-9