6-Formylpyridine-3-boronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-carboxaldehyde, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)picolinaldehyde
OR46106-1G
OR46106-5G
APOSOR46106-1GEA
126
EUR
APOSOR46106-1G
APOSOR46106-5G
6-Formylpyridine-3-boronic acid, pinacol ester
6-Formylpyridine-3-boronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₂H₁₆BNO₃ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06659508 CAS-Nummer: 1073354-14-9 |