3-Bromo-5-nitroaniline 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-5-bromonitrobenzene
OR46061-1G OR46061-5G OR46061-25G
APOSOR46061-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46061-1G APOSOR46061-5G APOSOR46061-25G
3-Bromo-5-nitroaniline 96%
3-Bromo-5-nitroaniline
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Schmelzpunkt: 128 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00462820
CAS-Nummer: 55215-57-1