(E)-1,2-Dichloropropene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR460035-1G
OR460035-5G
APOSOR460035-1GEA
315
EUR
APOSOR460035-1G
APOSOR460035-5G
(E)-1,2-Dichloropropene 97%
(E)-1,2-Dichloropropene
Formel:
C₃H₄Cl₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040138 CAS-Nummer: 7069-38-7 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |