2-Nitro-phenethylamine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452217-1G
OR452217-5G
APOSOR452217-1GEA
314
EUR
APOSOR452217-1G
APOSOR452217-5G
2-Nitro-phenethylamine hydrochloride 97%
2-Nitro-phenethylamine hydrochloride
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂·ClH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07371521 CAS-Nummer: 861337-74-8 |