N-Boc-[(R)-1-(aminomethyl)-2-methylpropyl]amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452203-1G OR452203-250MG OR452203-500MG
APOSOR452203-1GEA 870 EUR
APOSOR452203-1G APOSOR452203-250MG APOSOR452203-500MG
N-Boc-[(R)-1-(aminomethyl)-2-methylpropyl]amine 97%
N-Boc-[(R)-1-(aminomethyl)-2-methylpropyl]amine
Formel: C₁₀H₂₂N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08726032
CAS-Nummer: 400652-50-8